Learn More
(S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193434 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 69500-64-7 | C5H12N2 | 100.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69500-64-7
Summenformel C5H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 100.17
MDL-Nummer MFCD00191745
InChI-Schlüssel AUKXFNABVHIUAC-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-pyrrolidin-2-ylmethanamine, s-+-2-aminomethyl pyrrolidine, s-2-aminomethyl pyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-2-aminomethylpyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 2s, 1-2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, d07vdj
PubChem CID 2734054
ChEBI CHEBI:44632
IUPAC-Name [(2S)-Pyrrolidin-2-yl]methanamin
SMILES NCC1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9330g/mL
Siedepunkt 65°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 47°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.482
Menge 1 g
Relative Dichte 0.933
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.