Learn More
Rutheniumschwamm, -20 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316418
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Fórmula molecular Ru
Peso molecular (g/mol) 101.07
Número MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clave InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nombre IUPAC Ruthenium
SMILES [Ru]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ruthenium sponge
Notas del porcentaje del ensayo (Metallbasis)
Número UN UN3089
Cantidad 50 g
Porcentaje de pureza 99.95%
Tamaño de malla −20 Mesh
Olor Odorless
Formulario Schwamm