Learn More
Ruthenium(III)-Chloridoxid, ammoniert, Ru 35.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331848
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Mikroskopische Färbung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11103-72-3
Fórmula molecular Cl6H46N14O2Ru3
Peso molecular (g/mol) 790.374
Número MDL MFCD00011479
Clave InChI JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride
PubChem CID 16218584
Nombre IUPAC Azan; Ruthenium(2+); Hexachlorid; Dihydrat
SMILES N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ruthenium(III) chloride oxide
Punto de fusión >500°C (decomposition)
Nombre de nota Ammoniated
Color Rot
Forma física Kristallin
Cantidad 5 g
Fórmula lineal [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Índice Merck 14,8300
Información de solubilidad Soluble in water and ammonium hydroxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 786.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≥34.8% Ruthenium
Olor Geruchsneutral
Densidad 3.110 g/mL