Learn More
Bollé Safety Rush+ Platinum™ Safety Glasses
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Rauch
Rahmenfarbe:
Rot/schwarz
Schwarz
Weiß, Blau
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Oberer Schutz
- Rutschfeste Bügel
- Rutschfeste verstellbare Brücke
- Schutzbrillen mit klaren Gläsern sind in Innenräumen unerlässlich.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166 FT CE Europäische Norm: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab. |
Objektivtyp | 2.2 mm, Krümmung 9 |
Breite (metrisch) | 142 mm |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Beschreibung | RUSH+ Kleine Schutzbrille |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für kontinuierliche Arbeit, beständig gegen Beschlagen, feine Partikel und Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei hohen Temperaturen, beständig gegen die meisten aggressiven Chemikalien |
Rahmenfarbe | Weiß, Blau |
Enthält | Rutschfeste verstellbare Brücke |