Learn More
Rubidiumnitrat, Puratronic™, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307007
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
CAS: 13126-12-0 | NO3Rb | 147.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13126-12-0
Summenformel NO3Rb
Molekulargewicht (g/mol) 147.47
MDL-Nummer MFCD00011193
InChI-Schlüssel RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
PubChem CID 25731
SMILES [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium nitrate
Schmelzpunkt 310°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and nitric acid. Slightly soluble in acetone.
IUPAC-Name Rubidium(1+); Nitrat
Formelmasse 147.47
Reinheit (%) 99.975%
Güte Puratronic™
Brechungsindex 1.52
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.11 g/mL