Learn More
Rubidium-hexafluorarsenat(V), 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11308328
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43023-95-6
Summenformel AsF6Rb
Molekulargewicht (g/mol) 274.38
MDL-Nummer MFCD00042537
InChI-Schlüssel FDUSNUSHTOTAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium hexafluoroarsenate, acmc-20ajsa, rubidium hexafluoroarsenate v, rubidium hexafluoroarsenate 1-, hexafluoroarsoranuide; rubidium 1+, arsenate 1-,hexafluoro-,rubidium 9ci, arsenate 1-,hexafluoro-, rubidium 9ci, rubidium 1+ hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, hexakis fluoranyl arsenic 1-; rubidium 1+, rubidium 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
PubChem CID 14205728
IUPAC-Name Hexafluorarsen(1-); Rubidium(1+)
SMILES F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Rb+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium hexafluoroarsenate(V)
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1557
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 359.92
Reinheit (%) 98%