Learn More
Rubidium, 99.75 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11361418
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
CAS: 7440-17-7 | Rb | 85.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-17-7
Summenformel Rb
Molekulargewicht (g/mol) 85.47
MDL-Nummer MFCD00134055
InChI-Schlüssel IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322
IUPAC-Name Rubidium
SMILES [Rb]
Specifications
Chemischer Name oder Material Rubidium
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored solid
Prozentgehaltsbereich 99.75% (Metals basis)
Menge 100 g