Learn More
RRM2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen RRM2
Konzentration 0.25 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16858893
Unterlagen ansehen
Proteintech
11661-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16848893
Unterlagen ansehen
Proteintech
11661-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes one of two non-identical subunits for ribonucleotide reductase. This reductase catalyzes the formation of deoxyribonucleotides from ribonucleotides. Synthesis of the encoded protein (M2) is regulated in a cell-cycle dependent fashion.
Spezifikation
Spezifikation
RRM2
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P11157, P31350, Q4KLN6
20135, 362720, 6241
RRM2 Fusion Protein Ag2203
Primary
-20°C
RRM2
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
R2, RR2, RR2M, RRM2
Rrm2
IgG
Antigen Affinity Chromatography