Learn More
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium
Universal angereicherte Medien mit umfangreichen Anwendungen für eine Vielzahl von Säugetierzellen, einschließlich humanem Myelom, Maus-Hybridom, humanen Leukozyten sowie B- und T-Lymphozyten
21.30 CHF - 26.75 CHF
Produktcode | Marke | pH | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11400385
|
MP Biomedicals™
091260254 |
6,9 bis 7,2 | 15 bis 30 °C |
26.75 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11410385
|
MP Biomedicals™
091260349 |
6,9 bis 7,4 | 4 °C | N/A | |||||
Beschreibung
Spezifikation
RPMI 1640 Medium | |
Steril |