Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbar zylindrischer magnetischer Rührstab mit abnehmbarem Drehring
Facettenreiche, mehrkantige Oberflächen sorgen für mehr zusätzliche Verwirbelungen als ähnlich große glatte Zylinder
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37111-0005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0.62 Zoll | |
5 in. | |
127 mm | |
Je 1 |
Weiß | |
Abnehmbarer Drehring | |
16 mm | |
Alnico-Magnet | |
Zylinder |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbar zylindrischer magnetischer Rührstab mit abnehmbarem Drehring > Durchmesser x Länge: 0.62 x 5 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur