Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Packer-Weithalsflaschen mi PTFE-beschichteten Verschlusskappen
Zur Lagerung von flüssigen Proben. Die Fisherbrand™ klaren Boston-Rundflaschen mit weißen Kappen mit Einlagen aus Polypropylen-Zellstoff/Vinyl sind transparent für eine gute Sicht auf den Inhalt.
Marke: Fisherbrand™ 02911732
Beschreibung
Die Boston-Rundflaschen aus transparentem Glas eignen sich hervorragend für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und eine gute Sicht auf die Probe oder Substanz wichtig sind. Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper. Das Glas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts. Klarglas (Flintglas) ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist. Die umweltfreundlichen Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität bei einer langfristigen Lagerung.
- Features narrow screw neck opening, curved shoulders and round body
Spezifikation
240 mL | |
Clear | |
108/Cs. | |
Weiß | |
24-400 | |
Eng | |
139 mm (With Closure); 136 mm (Without Closure) | |
5.47 in. (With Closure); 5.35 in. (Without Closure) | |
Polypropylen | |
60 mm | |
Yes |
8 oz. | |
Glass | |
108/Cs. | |
Pulp/Vinyl | |
Yes | |
Boston Round | |
Runde Boston-Flasche | |
Poly/Vinyl | |
24-400 mm | |
Schraubkappe |