Learn More
SCAT Rundkanister
Die SCAT Rundkanister eignen sich aufgrund ihrer kompakten Abmessungen ideal zum Sammeln und Entsorgen kleinerer Lösungsmittelmengen. Mehrere SCAT Rundkanister können einfach am HPLC-System aufgestellt und mit SCAT SafeWasteCaps oder dem SCAT Universal Waste Hub Jan ausgestattet werden.
Marke:  SCAT 107704
89.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10398319
  • 114.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus robustem HDPE oder PP und daher beständig gegen alle Lösungsmittel, die häufig im Labor verwendet werden
  • Erhältlich mit den gängigen Gewinden S65, S70/71 und B83
  • Die Füllmengen reichen von nur 2 l bis 4 l, 10 l, 25 l, 50 l und 60 l für die Sammlung großer Lösungsmittelmengen
Mit vielen individuellen Merkmalen wie Tragegriffe, Griffe oder Messwaagen, die einen sicheren Umgang mit Gefahrstoffen
gewährleisten, sind SCAT Rundkanister eine perfekte Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen SCAT Kanistern, um die physikalische Trennung von Lösungsmitteln zu gewährleisten und das Mischen gefährlicher Flüssigkeiten zu verhindern.
Spezifikation
Spezifikation
10 L
Weiß (durchscheinend)
205 x 205 x 430 mm
Griff und Messskala
Kanister
S65
Rundkanister 10 l, S65, PE-HD, Abmessungen (B x H x T): 205 x 430 x 205 mm
Nein
HDPE
Rund