Learn More
SCAT Rundkanister
Die SCAT Rundkanister eignen sich aufgrund ihrer kompakten Abmessungen ideal zum Sammeln und Entsorgen kleinerer Lösungsmittelmengen. Mehrere SCAT Rundkanister können einfach am HPLC-System aufgestellt und mit SCAT SafeWasteCaps oder dem SCAT Universal Waste Hub Jan ausgestattet werden.
Marke: SCAT 107706
158.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus robustem HDPE oder PP und daher beständig gegen alle Lösungsmittel, die häufig im Labor verwendet werden
- Erhältlich mit den gängigen Gewinden S65, S70/71 und B83
- Die Füllmengen reichen von nur 2 l bis 4 l, 10 l, 25 l, 50 l und 60 l für die Sammlung großer Lösungsmittelmengen
Mit vielen individuellen Merkmalen wie Tragegriffe, Griffe oder Messwaagen, die einen sicheren Umgang mit Gefahrstoffen
gewährleisten, sind SCAT Rundkanister eine perfekte Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen SCAT Kanistern, um die physikalische Trennung von Lösungsmitteln zu gewährleisten und das Mischen gefährlicher Flüssigkeiten zu verhindern.
Spezifikation
10 L | |
Weiß (durchscheinend) | |
250 x 250 x 390 mm | |
Tragegriffe, autoklavierbar | |
Kanister |
B83 | |
Rundkanister 10 l, B83, PP, mit Tragegriffen, Abmessungen (B x H x T): 250 x 390 x 250 mm, autoklavierbar | |
Nein | |
PP | |
Rund |