missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RNF38 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | RNF38 |
---|---|
Konzentration | 0.37 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16863675
|
Proteintech
25132-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16853675
|
Proteintech
25132-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
RNF38 is a protein with a coiled-coil motif and a RING-H2 motif (C3H2C2) at its carboxy-terminus. The RING motif is a zinc-binding domain found in a large set of proteins playing roles in diverse cellular processes including oncogenesis, development, signal transduction, and apoptosis. This gene encodes a protein with a coiled-coil motif and a RING-H2 motif (C3H2C2) at its carboxy-terminus. The RING motif is a zinc-binding domain found in a large set of proteins playing roles in diverse cellular processes including oncogenesis, development, signal transduction, and apoptosis. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.Spezifikation
RNF38 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9H0F5 | |
152006 | |
RNF38 Fusion Protein Ag16054 | |
Primary | |
-20°C | |
RNF38 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ring finger protein 38, RNF38 | |
RNF38 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts