Learn More
RNF160 Mouse, anti-Human, Clone: 1D2A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 68610-1-IG-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The RNF160 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RNF160. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The RNF160 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
RNF160 | |
1D2A2 | |
C21orf10, C21orf98, FLJ11053, KIAA0714, ring finger protein 160, RNF160, Zinc finger protein 294, ZNF294 | |
150 μL | |
26046 | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
Liquid |
Western Blot, ELISA | |
1000 μg/mL | |
Mouse | |
Primary | |
Human, Rat, Mouse | |
150 kDa | |
IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto