Learn More
Brady™ Verbotsschilder aus starrem Polypropylen
Marke: Brady™ 807006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NF X 08-003-1 and 08-003-3 NX and the European Directive 92/58 / EEC | |
Je 1 | |
315 mm | |
120 °C | |
Rund | |
Lockout Safety Sign |
Polypropylene | |
Robustes Polypropylen | |
Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich | |
105 mm | |
Defense to use cell phones |