Learn More
Rhodium(II)-acetat, Dimer, 99.99 % (Metallbasis), Rh 46.2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodium(II) acetate, dimer |
Schmelzpunkt | 205°C |
Namenshinweis | Rh 46.2% min. |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol |
IUPAC-Name | bis(λ²-rhodium(2+)) tetraacetate |
Formelmasse | 441.99 |