Learn More
Rhodium(II)-acetat, Dimer, 99.99 % (Metallbasis), Rh 46.2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™
Artikelnummer. 11360709
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Zur Verwendung in der Cyclopropanierung von Alkenen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15956-28-2
Summenformel C8H12O8Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 441.99
MDL-Nummer MFCD00003538
InChI-Schlüssel VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
SMILES C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(II) acetate, dimer
Schmelzpunkt 205°C
Namenshinweis Rh 46.2% min.
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol
IUPAC-Name Rhodium(2+); Tetraacetat
Formelmasse 441.99
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Green powder