Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin B, 98+%
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
33.87 CHF - 531.65 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 81-88-9 |
---|---|
Summenformel | C28H31ClN2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 479.02 |
MDL-Nummer | MFCD00011931 |
InChI-Schlüssel | PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Basic Violet 10, C.I. 45170 |
PubChem CID | 6694 |
ChEBI | CHEBI:52334 |
IUPAC-Name | [9-(2-Carboxyphenyl)-6 -(Diethylamino)Xanthen-3-Ylidene]-Diethylazanium;Chlorid |
SMILES | [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10440341
|
Thermo Scientific Chemicals
296570100 |
10 g | Glasflasche |
33.87 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10093370
|
Thermo Scientific Chemicals
296570250 |
25 g | Glasflasche |
46.43 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10035463
|
Thermo Scientific Chemicals
296571000 |
100 g | Glasflasche |
96.18 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
13428498
|
Thermo Scientific Chemicals
296570010 |
1 kg | Kunststoff-Fass |
531.65 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
81-88-9 | |
479.02 | |
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N | |
6694 | |
[9-(2-Carboxyphenyl)-6 -(Diethylamino)Xanthen-3-Ylidene]-Diethylazanium;Chlorid |
C28H31ClN2O3 | |
MFCD00011931 | |
Basic Violet 10, C.I. 45170 | |
CHEBI:52334 | |
[Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC |
Spezifikation
Rhodamine B | |
Pure | |
≥98% | |
MFCD00011931 | |
15, 8307 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol | |
Echt | |
[9-(2-Carboxyphenyl)-6 -(Diethylamino)Xanthen-3-Ylidene]-Diethylazanium;Chlorid | |
6694 | |
479.01 | |
Rein | |
>255°C | |
Pulver |
210.0°C to 211.0°C | |
81-88-9 | |
C28H31ClN2O3 | |
19, V,8, 669 | |
Basic Violet 10, C.I. 45170 | |
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N | |
[Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC | |
479.02 | |
CHEBI:52334 | |
≥98% | |
Vapor Pressure: Negligible | |
Grün |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
- Rhodamine B
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.