Learn More
RHOBTB3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1H2E3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | RHOBTB3 |
---|---|
Klon | 1H2E3 |
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16880166
|
Proteintech
67502-1-IG-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16870166
|
Proteintech
67502-1-IG-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The RHOBTB3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RHOBTB3. This antibody recognizes human, pig, mouse antigen. The RHOBTB3 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
RHOBTB3 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
22836 | |
Primary |
1H2E3 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Pig, Mouse | |
IgG1 |