Learn More
RERG Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10687-1-AP-150UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16827233
  • 385.92 CHF / 150 Mikroliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
RERG, a member of the RAS superfamily of GTPases, inhibits cell proliferation and tumor formation (Finlin et al., 2001).
Spezifikation
Spezifikation
RERG
Polyclonal
Unconjugated
RERG
RERC, RERG
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
232441, 85004
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8R367, Q96A58
RERG
RERG Fusion Protein Ag1041
150 μL
Primary
Human, Mouse