Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Kristallviolett
Thermo Scientific™ Remel Gram Kristallviolett ist ein Primärfärbemittel in Gram-Färbeverfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ R40073
228.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11914092
  • 235.00 CHF / 4 Liter
Verfügbar ab: 21-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Gram Kristallviolett ist ein Primärfärbemittel in Gram-Färbeverfahren.
  • Für qualitative Verfahren zur Differenzierung von grampositiven von gramnegativen Mikroorganismen
  • Ausgewählte Gramfärbungen verfügen über eine CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kristallviolett
Jeweils
CE-Zeichen
3,785 L
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.