Learn More
Relative Dichtenorm 25 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, nominale relative Dichte 25 / 4 0,8366 bei 25 °C, Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO 17025/ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Die relative Dichte wurde berechnet, indem die aus ASTM D1480 erhaltene Dichte durch die Wasserdichte bei der Referenztemperatur geteilt wurde.
- Die Wasserdichte wurde der Tabelle mit der in ASTM D1480 gefundenen Wasserdichte entnommen und bestätigt die Internationale Temperaturskala (ITS 90).
- Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Jahren Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 500 mL |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Kerosine : distillates, hydrotreated light, White mineral oil, petroleum
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.