Learn More
Macherey-Nagel™ Receiver Plates
Macherey-Nagel 96-well receiver plates with inserted filter frits of 35 μm pore size are suitable for centrifugation and vacuum applications for high throughput work.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740989.4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15269992
  • 241.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Beschreibung
  • 96-Well-Platten
  • Für Zentrifugation und Vakuumverfahren
  • 35 μm-Filterfritten
Spezifikation
Spezifikation
96
10 μl
Geeignet für Zentrifugation und Vakuumanwendungen
Filterfritten