Learn More
RAC2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | RAC2 |
---|---|
Konzentration | 0.23 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16837313
|
Proteintech
10735-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16827313
|
Proteintech
10735-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
RAC, a small GTPase in the ras family, regulates the formation of membrane ruffles, lamellipodia and filopodia. It is involved in cytoskeletal actin organization and transformation. The p21 activated kinases (PAKs) are direct targets of active Rac and Cdc42 which can induce the assembly of polarized cytoskeletal structures when expressed in fibroblasts. RAC1 and RAC2 are also essential components of NADPH oxidase, the enzyme responsible for generating free radicals.Spezifikation
RAC2 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P15153 | |
5880 | |
RAC2 Fusion Protein Ag1202 | |
Primary | |
-20°C | |
RAC2 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
EN 7, Gx, HSPC022, p21 Rac2, RAC2, Small G protein | |
RAC2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |