missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RAB39B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 12162-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This gene encodes a member of the Rab family of proteins. Rab proteins are small GTPases that are involved in vesicular trafficking.Spezifikation
RAB39B | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
RAB39B | |
RAB39B, Ras related protein Rab 39B | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
116442, 67790 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
0.3 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q8BHC1, Q96DA2 | |
Rab39b | |
RAB39B Fusion Protein Ag2803 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur