Learn More
(R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridin, 99+ %, (99 % ee), Thermo Scientific™
88.14 CHF - 249.24 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 27854-88-2
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
MDL-Nummer MFCD00077865
InChI-Schlüssel HVOAMIOKNARIMR-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-+-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, r-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, 1r-1-pyridin-4-ylethanol, r-1-pyridin-4-yl-ethanol, 1r-1-4-pyridyl ethanol
PubChem CID 11804747
IUPAC-Name (1R)-1-Pyridin-4-ylethanol
SMILES CC(C1=CC=NC=C1)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10116753
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
393362500
250 mg Glasflasche
88.14 CHF
250 Milligramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10208993
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
393360010
1 g Glasflasche
249.24 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Chemische Identifikatoren
27854-88-2
123.15
HVOAMIOKNARIMR-ZCFIWIBFSA-N
11804747
CC(C1=CC=NC=C1)O
C7H9NO
MFCD00077865
r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-+-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, r-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, 1r-1-pyridin-4-ylethanol, r-1-pyridin-4-yl-ethanol, 1r-1-4-pyridyl ethanol
(1R)-1-Pyridin-4-ylethanol
Spezifikation
(R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
99.0
67°C to 70°C
99.0% min.
99% min. (GC)
MFCD00077865
+ 58.5
HVOAMIOKNARIMR-ZCFIWIBFSA-N
(1R)-1-Pyridin-4-ylethanol
11804747
99+%
27854-88-2
100.0
Weiß
Echt
C7H9NO
+58.50° (20°C c=1,chloroform)
r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-+-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, r-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, 1r-1-pyridin-4-ylethanol, r-1-pyridin-4-yl-ethanol, 1r-1-4-pyridyl ethanol
CC(C1=CC=NC=C1)O
123.15
123.15
Kristallines Pulver oder Nadeln
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
Produktidentifikator
  • (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.