Learn More
(R)-(-)-2-Methylpiperazin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426106
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 75336-86-6 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75336-86-6
Summenformel C5H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 100.165
MDL-Nummer MFCD00192317
InChI-Schlüssel JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---2-methylpiperazine, r-2-methylpiperazine, 2r-2-methylpiperazine, r-mp, piperazine, 2-methyl-, 2r, r-2-methyl-piperazine, 2-methylpiperazine, r, unii-p4xu643r8w
PubChem CID 7330434
IUPAC-Name (2R)-2-Methylpiperazin
SMILES CC1CNCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Methylpiperazine
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Siedepunkt 155°C to 156°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2925
Beilstein 3647994
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Optische Drehung −7° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 100.17
Reinheit (%) ≥98%