Learn More
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338846
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 84025-81-0 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84025-81-0
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.176
MDL-Nummer MFCD00066219
InChI-Schlüssel CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me
PubChem CID 671216
IUPAC-Name (2R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin
SMILES COCC1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Dichte 0.933
Siedepunkt 61°C to 62°C (40 mmHg)
Flammpunkt 45°C (113°F)
Brechungsindex 1.4457
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 4229755
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Optische Drehung −2.2° (c=2 in Benzene)
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) ≥98%