Learn More
(R)-(-)-2-Aminobutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386696
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
CAS: 13250-12-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
(R)-(-)-2-Aminobutane is a chiral amine plays an important role in pharmaceutical chemistry and in organic synthesis as chiral auxiliary, which is used to determine the enantiomeric excess (ee).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-2-Aminobutan ist ein chirales Amin, das in der pharmazeutischen Chemie und in der organischen Synthese als chirales Hilfsmittel eine wichtige Rolle spielt, das zur Bestimmung des enantiomeren Überschusses (ee) verwendet wird.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Bewahren Sie es an einem kühlen Ort auf. Nicht kompatibel mit Säuren, Säurenchlorid, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13250-12-9
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.139
MDL-Nummer MFCD00064416
InChI-Schlüssel BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---2-aminobutane, r---sec-butylamine, 2r-butan-2-amine, r-sec-butylamine, 2-butanamine, r, unii-29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r, 29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r-9ci, r-2-butanamine
PubChem CID 2724537
IUPAC-Name (2R)-Butan-2-amin
SMILES CCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Aminobutane
Dichte 0.722
pH 12.3
Siedepunkt 63°C
Flammpunkt −19°C (−2°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.393
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1718760
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,1544
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Optische Drehung −7.5° (Neat)
Formelmasse 73.14
Reinheit (%) 99%