Learn More
(R)-(-)-2-Amino-3-Methylbutan, ChiPros 98 %, ee 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11359105
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(R)-(-)-2-Amino-3-Methylbutan ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (60 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34701-33-2
Summenformel C5H13N
Molekulargewicht (g/mol) 87.166
MDL-Nummer MFCD01075731
InChI-Schlüssel JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---2-amino-3-methylbutane, r---3-methyl-2-butylamine, r-3-methyl-2-butylamine, r-3-methylbutan-2-amine, 2r-3-methylbutan-2-amine, unii-s9ygl88qkq, s9ygl88qkq, 2r-3-methyl-butan-2-amine, 2-butanamine, 3-methyl-, r, r-3-methyl-2-butanamine
PubChem CID 6999786
IUPAC-Name (2R)-3-Methylbutan-2-amin
SMILES CC(C)C(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutane
Dichte 0.746
Siedepunkt 85°C to 87°C
Flammpunkt <21°C (69°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 97 %
Brechungsindex 1.406
Menge 25 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1718798
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (60g/L at 20°C).
Optische Drehung −5.2° (Neat)
Formelmasse 87.16
Reinheit (%) 98%