Learn More
Chinolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13428478
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 91-22-5 | C9H7N | 129.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-22-5
Summenformel C9H7N
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
InChI-Schlüssel SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
PubChem CID 7047
ChEBI CHEBI:17362
IUPAC-Name Chinolin
SMILES C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -15.0°C
Farbe Grau bis Violett
Dichte 1.0950g/mL
Siedepunkt 237.0°C
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6230 to 1.6260
Menge 2.5 kg
Beilstein 20,339
Fieser 01,975; 02,356; 09,403
Merck Index 15,8185
Relative Dichte 1.095
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene,and carbon disulfide
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Masse, Flocken, Pulver und/oder Brocken