Learn More
Macherey-Nagel™ X100 QUANTOFIX Chromat mm, inkl. Reagenzien .
Praktisch: gebrauchsfertige Kits, vorkalibriert, enthalten alle erforderlichen Geräte und Reagenzien
Marke: Macherey-Nagel™ 91301
Beschreibung
Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
- Schnell: die meisten Tests können in 10 bis 120 s durchgeführt werden
- Praktisch: gebrauchsfertige Kits, vorkalibriert, enthalten alle erforderlichen Geräte und Reagenzien
- Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
- Haltbarkeitsdauer: 2. 5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Weiß bis Violett | |
Bestimmung des Chromat | |
100/Packung | |
30 Sekunden |
Streifen | |
0, 3, 10, 30, 100 mg/l CrO42- | |
30 °C | |
Semi-qualitative Teststreifen |
Sicherheit und Handhabung
- QUANTOFIX Chromate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.