Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
- Keine serielle Verdünnung erforderlich
- Liefert < 100 koloniebildende Einheiten (CFUs) in einem einzelnen 0,3 ml-Inokulum
Bestellhinweis:
Die Ausbeute beträgt 1 Test/rekonstituiertes Röhrchen, 10 Tests/Kit
Im Lieferumfang enthalten:
10 Röhrchen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsröhrchen.
Spezifikation
Spezifikation
ATCC® | 9027TM* |
Beschreibung | Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™ |
Format | Quanti-Cult |
Produkttyp | BactiDisk |
Klasse des Zielorganismus | Gramnegative Stäbchen |
Testtyp | Quantitative Qualitätskontrolle |
Verpackungsart | 10 Tests/Kit |
* Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.