Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technische Papiere, Glatt, Scheiben, Gütegrad 3 m/N
Sartorius Stedim Biotech™ qualitative/technische Papiere, glatt, Scheiben, Gütegrad 3 m/N eignen sich für analytische und technische Zwecke, bei denen eine mittelschnelle Filterung wünschenswert ist.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-305-090
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15942910
  • 9.51 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus raffiniertem Zellstoff und Lintern
  • Mittelschnelle Filtration.
  • Nicht steril und in Großpackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
65 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
30 Sekunden
100/Packung
90 mm
Scheibe
7 bis 10 μm
3 m/N
0,14 mm