Learn More
Pyridin-d5, für die NMR-Spektroskopie, 100.0 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
46.13 CHF - 508.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7291-22-7
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 84.13
MDL-Nummer MFCD00044639
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonym pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentadeuteriopyridin
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10154290
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
176170010
Gehäuse 1mL Glasflasche
46.13 CHF
1 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10594321
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
176170100
10 ml Glasflasche
268.34 CHF
10 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10639443
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
176170250
Gehäuse 25mL Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7291-22-7
84.13
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
558519
[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
C5H5N
MFCD00044639
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
2,3,4,5,6-Pentadeuteriopyridin
Spezifikation
Pyridine-d5
Farblos
1,0500g/mL
20°C
Max. 0,02% (coulometrisch)
-41.0°C
C5H5N
20, III, 2305
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
2,3,4,5,6-Pentadeuteriopyridin
558519
NMR
Flüssig
100 atom%D
Min. 99,95%
1.506
7291-22-7
114.4°C
MFCD00044639
pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
84.13
84.14
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
Produktidentifikator
  • Pyridine-d5
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.