Learn More
Nickel Electro™ X10 SPATULA SS SPOON END STD 180MM .
Enthält einen Spatel auf dem einen Ende und einen Löffel auf dem anderen. Die Nickel-Electro™ Edelstahl-Löffel mit Spatel an einem Ende ist schnell zu reinigen und hat ein attraktives, glänzendes Aussehen. Das macht ihn zur Wahl für Anwendungen, die sterile Oberflächen erfordern.
Marke:  Nickel Electro™ 2012
Artikelnummer. 15870033
  • 12.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält einen Laborlöffel an einem Ende und einen Spatel am anderen.
  • Edelstahl, nicht magnetisch mit heller Oberfläche
  • 180 mm Länge
  • Löffel: 20 mm breit
  • Löffelkapazität: 2 ml
Spezifikation
Spezifikation
2 ml
Glatt
550 °C
180 mm
Spatel
20 mm
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ X10 SPATULA SS SPOON END STD 180MM . > Abmessungen (Länge x Durchmesser): 180 x 20 mm