Learn More
Masterflex™ PVDF-Reduktionstülle
Gewindeverschraubungen bieten einen permanenteren Flüssigkeitsdurchfluss
Marke: Masterflex™ 30623-46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwenden Sie unsere starren Schläuche für Hochdruckanwendungen
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgelegt für 200 psi bei77 °F (25 °C)
- Für Temperaturen von -40 bis +200 °F (40 bis 93 °C)
Spezifikation
NPT(M)-Anschluss | |
PVDF | |
1/2 x 1/8 Zoll NPT(M) | |
1/2 x 1/8 Zoll NPT(M) |
Nicht autoklavierbar | |
6 Anschlüsse | |
Ethylenoxid | |
Reduziernippel |