Learn More
Cole-Parmer™ PVDF-Verteiler, 4 Anschlüsse
Erweitern Sie die Durchfluss- und Leitungskapazität mit diesen Verteilern. Wählen Sie die Anzahl der Ports und Verbindungsstücke, die Ihren Anforderungen entsprechen.
187.00 CHF - 220.00 CHF
Spezifikation
Material PVDF
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -65 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -54 °C
Maximaler Druck 110 psi
Max. Operating Temperature (English) 230 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11765278
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
31523-37
1/4 Zoll x 1/8 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11775278
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
31523-39
3/8 Zoll x 1/4 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus langlebigem PVDF.
  • Ideal für Anwendungen, die eine ausgezeichnete chemische Kompatibilität erfordern.
  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
PVDF
-54 °C
230 °F
Verteiler
-65 °F
110 psi
110 °C