Learn More
Sanplatec™ Dry Keeper Non-Auto A-Type Portable Desiccator
A non-auto type desiccator excellent for use in dehumidification applications.
Marke:  Sanplatec™ 0041
Artikelnummer. 11857152
  • 1085.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • With a convenient pan for silica gel
  • Shelf plates can be adjusted in 8 steps at 28mm intervals to match the size of stored items
  • Horizontal design for added stability
  • Inside humidity is slightly different depending on the set room temperature and usage conditions
  • Body cabinet of PVC, frame of ABS
  • White frame, transparent sides
Spezifikation
Spezifikation
Clear with White Frame
Horizontal
Latch
Pan for silica gel
3
Platte
345 mm
Portable desiccator
PVC (Schrankgehäuse), ABS (Rahmen)
Entfeuchtung
A-3W
8 steps at 28 mm intervals
400 mm
392 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sanplatec™ Dry Keeper Non-Auto A-Type Portable Desiccator > Material:PVC