Learn More
HALYARD™ PUREZERO* HG3 hellblaue sterile Nitrilhandschuhe
Hochwertige Handschuhe, die exakt auf die Anforderungen einer kontaminationskontrollierten Umgebung abgestimmt sind.
Marke: HALYARD™ CLN923285
380.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24381" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ein Reinraumhandschuh mit garantiert geringen Partikelzahlen und Endotoxinwerten aufgrund wiederholter Waschvorgänge in entionisiertem Wasser und Chlorierung.
- Nickelfrei
- Puderfrei
- Silikonfrei
- Latexfrei und ohne Phtalate
- Hohe Reinheit
- Geringe Endotoxinkonzentrationen
- Formulierung mit NULL-Vorhandensein dieser gefährlichen herkömmlichen Beschleuniger: Schwefel, Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamate (ZDEC oder ZDBC)
- Backed up by a vertically integrated supply chain
Spezifikation
ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 | |
ASTM D6978 | |
Klasse 10 (ISO 4) | |
1 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
4 mil | |
Spezifisch | |
Nitril | |
0,08 mm | |
Controlled Environment Gloves | |
Steril | |
0,10 mm | |
CLN923285 | |
305 mm |
GMP Gütegrad A/B/C/D | |
Ja | |
Ja | |
Hellblau | |
Teilweise texturiert | |
0,1 mm | |
Ja | |
3,1 mil | |
Puderfrei | |
8,5 | |
4 mil | |
ISO 9001:2015, EN13485:2016 | |
12 in. |