Learn More
Ansell™ Polyurethan-Handschuhe der Serie PU900 für mittlere Beanspruchung
Gute mechanische Beständigkeit gegen Abrieb und Schnitte. Die Ansell Edmont™ PU900 Polyurethan-Handschuhe für mittlere Beanspruchung bieten Tragekomfort und Fingerfertigkeit.
Marke:  Ansell™ B090070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10558645
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
  • Handschuhe mit mittlerer Schnittfestigkeit
  • Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit
  • Fusselfreie Handschuhe
  • Guter Komfort und Fingerfertigkeit
Anwendungen:
  • Montage von Haushaltsgeräten
  • Kunststoffspritzen und -formen
  • Montage von Metallteilen und Bauteilen
  • Luft- und Raumfahrt
  • Ausbauarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003
Weiß, Grau
Polyurethan
7
Strick
12 Paar pro Beutel, 240 Paar pro Karton
196 bis 252 mm
Gauge: 13
Beschichtete Handfläche
Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Bauweise: Gestrickt
Spandex Dyneema™
Gehäuse PU900