Learn More
Wheaton™ Stößel mit Spitze aus PTFE/Schaft aus Edelstahl
190.00 CHF - 273.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 6,35mm |
Material | Edelstahlwelle/PTFE-Spitze |
Produkttyp | Stößel |
Stößelmaterial | Edelstahlwelle/PTFE-Spitze |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10046661
|
Wheaton™
358026 |
Gehäuse 2mL |
190.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10210762
|
Wheaton™
358031 |
Gehäuse 5mL |
273.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Spezifikation
Ja | |
Edelstahlwelle/PTFE-Spitze | |
Edelstahlwelle/PTFE-Spitze |
6,35mm | |
Stößel |