Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglasgestell aus PTFE
Verwendbar von kryogenisch bis zu 250 °C (480 °F) Fisherbrand™ PTFE-Reagenzglasgestell ist für Öfen und Hochtemperatur-Thermostate geeignet.
64.70 CHF - 68.35 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Teströhrchengestell |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Material | PTFE |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10241852
|
Fisherbrand™
029.013 |
Röhrchen (13 mm) |
68.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10467742
|
Fisherbrand™
029.008 |
Röhrchen (8 mm) |
64.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10241902
|
Fisherbrand™
029.019 |
Röhrchen (19 mm) |
64.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10659112
|
Fisherbrand™
029.030 |
Röhrchen (30 mm) |
64.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Unbedenklich gegenüber nahezu allen chemischen Reagenzien
- Geeignet für die wiederholte Sterilisierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
PTFE | |
Je 1 | |
180 x 60 mm | |
60 mm | |
60 mm |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Weiß | |
Teströhrchen | |
-200 °C bis +280 °C | |
180 mm | |
5 mm |