Learn More
IKA™ PT 1000.90 TEMPERATURE SENSOR, COATED
Marke: IKA™ 0004480600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
3 mm | |
PT 1000,90 | |
Temperatursensor |
1000 mm | |
-10°bis +260 °C |