missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRPF4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 10728-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The removal of introns from nuclear pre-mRNAs occurs on complexes called spliceosomes, which are made up of 4 small nuclear ribonucleoprotein (snRNP) particles and an undefined number of transiently associated splicing factors. PRPF4 is 1 of several proteins that associate with U4 and U6 snRNPs.Spezifikation
PRPF4 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PRPF4 | |
HPRP4, HPRP4P, PRP4, PRP4 homolog, Prp4p, PRPF4, U4/U6 snRNP 60 kDa protein, WD splicing factor Prp4 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
298095, 70052, 9128 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.13 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
O43172, Q9DAW6 | |
Prpf4 | |
PRPF4 Fusion Protein Ag1193 | |
20 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur