Learn More
IKA™ R 1381 Propellerrührer, 3-flügelig
Propeller-Rührelement mit durchflusseffizientem Design für Mischvorgänge bei mittlerer bis hoher Rührgeschwindigkeit.
Marke: IKA™ 0001296000
326.38 CHF gültig bis 2025-10-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "24136" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Propellerrührer
- Dreiblättrig
- Design für effizienten Fluss
- Zum Ziehen des zu mischenden Materials von unten nach oben
- Minimale Scherkräfte
- Für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten
Spezifikation
1,8 in. | |
45 mm | |
Mischen bei mittleren bis hohen Drehzahlen. | |
350 mm | |
2000 U/min |
0,3 in. | |
8 mm | |
13,8 in. | |
R 1381 | |
Propellerrührer, 3 Klingen |