Learn More
Ansell™ Profood™ Grüne Handschuhe der Serie 79-340 aus Nitril
Wiederverwendbare Handschuhe für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln.
Marke: Ansell™ 79340100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gute mechanische und chemische Eigenschaften
- Enthält keinen Naturkautschuk
- Schützen sowohl die Lebensmittel als auch die Hände
- Sogar in kaltem Zustand flexibel
Anwendungen:
- Geflügelverarbeitung
- Rind- und Schweinefleischverarbeitung
- Fischverarbeitung
- Hausmeisteraufgaben
Spezifikation
Nitril | |
Handschuhe | |
79-340 | |
Grün | |
Baumvollvelours | |
Mechanisch und chemisch |
Nitril | |
10 | |
0,3 mm | |
Gerade | |
12 Paar | |
79-340 |