Learn More
Nitritex™ Profile Sensa XP™ Latex Gloves
Wird für die Arbeit im Reinraum verwendet. Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraumhandschuhe aus Latex sind naturfarben und bieten unschlagbaren Komfort.
Marke: Nitritex™ PSXP201-S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Natural rubber latex provides exceptional strength while still providing excellent sensitivity
- Mid-arm ambidextrous gloves measure 300mm for more coverage
- Beaded cuff for easier donning and stability on the arm
- Provides improved grip with a textured surface
Spezifikation
EN 455, EN 374; AQL 1,5 | |
Natural | |
Fully Textured | |
Latex | |
Small | |
Beaded | |
100 Pk. | |
300 mm |
Category III PPE, Class I Medical | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Beidhändig | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
Spenderbox | |
12 in. |