Learn More
Nitritex™ Profile PNHS Handschuhe aus Nitril
Die ideale Wahl für empfindliche Haut. Die Nitritex™ Profile PNHS™ chirurgischen Nitrilhandschuhe sind sterile, extra lange Handschuhe, die anatomisch geformt sind, um den Komfort zu erhöhen und Ermüdung des Trägers zu vermeiden. Medizinproduktzertifikat Klasse IIa; latexfrei.
Marke: Nitritex™ PNHS90
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus hypoallergenem, beschleuniger- und latexfreiem Nitril
- Bietet ausgezeichneten chemischen Schutz und gute Durchstichfestigkeit.
- Länge von 300 mm/12 Zoll für mehr Schutz als normale OP-Handschuhe
- Mit Rollrand für Stabilität am Arm
- Sicherer Griff dank texturierter Oberfläche
Spezifikation
Nitril | |
Class IIa Medical Device | |
White | |
Ja | |
Puderfrei | |
9 | |
Rollrand/gerollt | |
50 Paare | |
305 mm |
ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V | |
Nitril | |
Spezifisch | |
Nitril | |
Gloves | |
Steril | |
In Box | |
Chemikalien |